missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CRISPLD2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35323-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CRISPLD2 Polyclonal antibody specifically detects CRISPLD2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
| CRISPLD2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| CRISP11, CRISP-11, Cysteine-rich secretory protein 11, cysteine-rich secretory protein LCCL domain containing 2, cysteine-rich secretory protein LCCL domain-containing 2, DKFZP434B044, LCCL domain containing cysteine-rich secretory protein 2, LCCL domain-containing cysteine-rich secretory protein 2, LCRISP2, MGC74865 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 140-430 of human CRISPLD2 (NP_113664.1).,, Sequence:, YPYPSECNPWCPERCSGPMCTHYTQIVWATTNKIGCAVNTCRKMTVWGEVWENAVYFVCNYSPKGNWIGEAPYKNGRPCSECPPSYGGSCRNNLCYREETYTPKPETDEMNEVETAPIPEENHVWLQPRVMRPTKPKKTSAVNYMTQVVRCDTKMKDRCKGSTCNRYQCPAGCLNHKAKIFGTLFYESSSSICRAAIHYGILDDKGGLVDITRNGKVPFFVKSERHGVQSLSKYKPSSSFMVSKVKVQDLDCYTTVAQLCPFEKPATHCPRIHCPAHCKDEPSYWAPVFGT | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 83716 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering