missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRIM1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18415566 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18415566 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18415566 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281803AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CRIM1 Polyclonal antibody specifically detects CRIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CRIM1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CRIM-1, cysteine rich transmembrane BMP regulator 1 (chordin-like), cysteine-rich motor neuron 1, cysteine-rich motor neuron 1 protein, Cysteine-rich repeat-containing protein S52, MGC138194, S52
Host Species Rabbit
Immunogen CRIM1 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human Crim1. The immunogen is located within amino acids 910 - 960 of CRIM1. Amino Acid Squence: DYRDNRLHPSEDSSLDS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51232
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.