missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CREBL2 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18359787 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18359787 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18359787 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00001389D01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CREBL2 Polyclonal antibody specifically detects CREBL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CREBL2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. NP_001301.1
Gene Alias cAMP responsive element binding protein-like 2, cAMP-responsive element-binding protein-like 2, MGC117311, MGC138362
Host Species Rabbit
Immunogen CREBL2 (NP_001301.1, 1 a.a. - 120 a.a.) full-length human protein. MDDSKVVGGKVKKPGKRGRKPAKIDLKAKLERSRQSARECRARKKLRYQYLEELVSSRERAICALREELEMYKQWCMAMDQGKIPSEIKALLTGEEQNKSQQNSSRHTKAGKTDANSNSW
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1389
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.