missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CREB3 regulatory factor Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18391983 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18391983 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18391983 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306573JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CREB3 regulatory factor Polyclonal antibody specifically detects CREB3 regulatory factor in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CREB3 regulatory factor
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias adult retina protein, C5orf41, chromosome 5 open reading frame 41, CREB3 regulatory factor, CREBRF, DKFZp313F2319, DKFZp686G2059, LRF, luman-recruiting factor
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CREB3 regulatory factor fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 153222
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.