missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CREB3 Antibody (3H5), Novus Biologicals™

Product Code. 18339138 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18339138 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18339138 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00010488M01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CREB3 Monoclonal antibody specifically detects CREB3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CREB3
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA, KnockDown
Classification Monoclonal
Clone 3H5
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_006359
Gene Alias basic leucine zipper protein, cAMP responsive element binding protein 3, cAMP responsive element binding protein 3 (luman), cAMP-responsive element-binding protein 3, CREB-3, cyclic AMP response element (CRE)-binding protein/activating transcriptionfactor 1, cyclic AMP-responsive element-binding protein 3, LUMAN, LZIPMGC15333, MGC19782, Transcription factor LZIP-alpha
Host Species Mouse
Immunogen CREB3 (NP_006359, 273 a.a. ~ 371 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DPYQLELPALQSEVPKDSTHQWLDGSDCVLQAPGNTSCLLHYMPQAPSAEPPLEWPFPDLFSEPLCRGPILPLQANLTRKGGWLPTGSPSVILQDRYSG
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neurodegeneration, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10488
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.