missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Creatine Kinase, Muscle/CKMM Polyclonal antibody specifically detects Creatine Kinase, Muscle/CKMM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | Creatine Kinase, Muscle/CKMM |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | CKMMcreatine kinase M-type, Creatine Kinase Isoenzyme, Creatine kinase M chain, creatine kinase, muscle, creatine kinase-M, EC 2.7.3, EC 2.7.3.2, M-CK |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MPFGNTHNKFKLNYKPEEEYPDLS |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?