missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatine Kinase BB Antibody (8E4), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18432997 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18432997 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18432997 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259462MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Creatine Kinase BB Monoclonal antibody specifically detects Creatine Kinase BB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Creatine Kinase BB
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 80000
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Creatine Kinase Isoenzyme
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human Creatine Kinase BB (1-381aa) purified from E. coli
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1152
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.