missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRABP1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18361746 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18361746 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18361746 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300304C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CRABP1 Polyclonal specifically detects CRABP1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CRABP1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias cellular retinoic acid binding protein 1, CRABP, CRABPI, CRABP-Icellular retinoic acid-binding protein 1, RBP5Cellular retinoic acid-binding protein I
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CRABP1 (AAH22069.1; Met1-Glu137).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1381
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.