missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRABP1 Antibody (1A1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18418642 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18418642 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18418642 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP137070MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CRABP1 Monoclonal antibody specifically detects CRABP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CRABP1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 1A1
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias cellular retinoic acid binding protein 1, CRABP, CRABPI, CRABP-Icellular retinoic acid-binding protein 1, RBP5Cellular retinoic acid-binding protein I
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human CRABP1 (1-137aa) purified from E. coli
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1381
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.