missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CPT2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9V6M9)
GREENER_CHOICE

Product Code. 17135723
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17135723 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17135723 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA535056

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: LRHLAAAKGI ILPELYLDPA YGQINHNVLS TSTLSSPAVN LGGFAPVVSD GFGVGYAVHD NWIGCNVSSY PGRNAREFLQ CVEKALEDMF DALEGKSIKS.

Carnitine palmitoyltransferase II precursor (CPT2) is a nuclear protein which is transported to the mitochondrial inner membrane. CPT2 together with carnitine palmitoyltransferase I oxidizes long-chain fatty acids in the mitochondria. Defects in this gene are associated with mitochondrial long-chain fatty-acid (LCFA) oxidation disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CPT2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 9V6M9
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene CPT2
Gene Accession No. P18886, P23786, P52825
Gene Alias AI323697; Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial; carnitine palmitoyltransferase 2; carnitine palmitoyltransferase II; CPT II; CPT1; CPT2; Cpt-2; CPTASE; CPTII; IIAE4; OTTHUMP00000010493; testicular secretory protein Li 13
Gene Symbols CPT2
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide.
Purification Method Affinity Chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 12896, 1376, 25413
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.