missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPOX Antibody (36B10), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-59438PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CPOX Monoclonal antibody specifically detects CPOX in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| CPOX | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry | |
| 36B10 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| Coprogen oxidase, coproporphyrinogen oxidase, coproporphyrinogenase, coproporphyrinogen-III oxidase, mitochondrial, COX, CPO, CPXcoproporphyrinogen oxidase (coproporphyria, harderoporphyria), EC 1.3.3.3, HCP | |
| Recombinant human CPOX (111-454aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 1371 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto