missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPNE3 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18319648 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Unit Size:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18319648 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18319648 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00008895B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

CPNE3 Polyclonal antibody specifically detects CPNE3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CPNE3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. AAH36242.1
Gene Alias copine IIICPN3KIAA0636, copine-3, PRO1071
Host Species Mouse
Immunogen CPNE3 (AAH36242.1, 1 a.a. - 537 a.a.) full-length human protein. MAAQCVTKVALNVSCANLLDKDIGSKSDPLCVLFLNTSGQQWYEVERTERIKNCLNPQFSKTFIIDYYFEVVQKLKFGVYDIDNKTIELSDDDFLGECECTLGQIVSSKKLTRPLVMKTGRPAGKGSITISAEEIKDNRVVLFEMEARKLDNKDLFGKSDPYLEFHKQTSDGNWLMVHRTEVVKNNLNPVWRPFKISLNSLCYGDMDKTIKVECYDYDNDGSHDLIGTFQTTMTKLKEASRSSPVEFECINEKKRQKKKSYKNSGVISVKQCEITVECTFLDYIMGGCQLNFTVGVDFTGSNGDPRSPDSLHYISPNGVNEYLTALWSVGLVIQDYDADKMFPAFGFGAQIPPQWQVSHEFPMNFNPSNPYCNGIQGIVEAYRSCLPQIKLYGQTNFSPIINHVARFAAAATQQQTASRYFVLLIITDGVITDLDETRQAIVNASRLPMSIIIVGVGGADFSAMEFLDGDGGSLHSPLGEVAIRDIVQFVPFRQFQNAPKEALAQCVLAEIPQQVVGYFNTYKLLPPKNPATKQQKQ
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8895
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.