missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CORO7 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18451JF549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CORO7 Polyclonal antibody specifically detects CORO7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| CORO7 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| coronin-7, 0610011B16Rik, coronin 7, CRN7, POD1 | |
| Recognizes region between residues Between Between 875 and 925.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 79585 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido