missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Robolids with Corner Notch

Artikelnummer. p-152378 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Format:
384-Well Robolid
96-Well Robolid
Packungsgröße:
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10702973

Marke: Corning™ 3089

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For use with automation equipment

  • Combines the sealing ability of a storage mat with the rigidity of a plastic lid
  • Designed for repeated application and removal by automation and for preventing short-term evaporation
  • Silicone sealing plugs for organic solvent resistance and low extractables
  • Can be used manually or with automation
  • Bestellinformation

    Available in 96- and 384-well formats.

    TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Sterility Non-sterile
    No. of Wells 384
    No. per Case 50/Cs.
    No. per Pack 25/Pk.
    Format 384-Well Robolid
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt