missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Plates
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10525341 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Clear
White
Quantity:
10/Cs.
50/Cs.
Tamaño de la unidad:
Pack of 10
Pack of 50
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10525341

Marca: Corning™ 2505

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Convenient method for covalently immobilizing ssDNA by either the 5' or 3' end

  • Ready to use without surface preparation, prehybridization, or addition of expensive crosslinking reagents or highly purified oligos
  • Ideal for hybridization and amplification
  • Surface provides binding with high specificity and extremely low background
  • Flat-bottom wells

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Format Standard
Lid Without Lid
Array 8 x 12
Color Clear
Material Polystyrene
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Well Shape Round
For Use With (Application) Ideal for hybridization and amplification
No. per Case 50/Cs.
No. per Pack 1/Pk.
Quantity 50/Cs.
Well Color Clear
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado