missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated IGFBP2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
£119.00 - £295.00
Specifica
| Antigen | IGFBP2 |
|---|---|
| Clone | 2F10D1 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Classification | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30237746
|
Proteintech
CL488-66644-100UL |
100 μL |
£350.00 £295.00 / 100µL Save £55.00 15% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30236780
|
Proteintech
CL488-66644-20UL |
20 μL |
£130.00 £119.00 / 20µL Save £11.00 8% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The IGFBP2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IGFBP2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IGFBP2 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifica
| IGFBP2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 3485 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 2F10D1 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IBP2; IGF-BP53 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Conjugated Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto