missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Copper Beryllium rod, alloy C17200, 6.35mm (0.25 in.) dia., Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15446485
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Artikelnummer. 15446485

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042482.BU

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material Copper Beryllium rod, Alloy C17200
Name Note 6.35mm (0.25 in.) dia.
Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Quantity 25 cm
Odor Odorless
Weight ≈66.3g/25cm
Form Rod
MDL Number MFCD01320550
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.