missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COP9 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-365CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
COP9 Polyclonal antibody specifically detects COP9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| COP9 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| CoraFluor 1 | |
| COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 3 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 3, CSN3COP9 complex subunit 3, JAB1-containing signalosome subunit 3, SGN3COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 3, Signalosome subunit 3 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 325 and 375 of human COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 3 using the numbering given in entry NP_003644.2 (GeneID 8533). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission, Signal Transduction | |
| 8533 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur