Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Cooling Coil
Code produit. 10587482
Click to view available options
For Use With (Equipment):
SGM-560-010Y Edmund Bühler
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10587482
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0051 581
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Installation of a cooling coil and connectors for an external cooling system (refrigerated circulator or flow-through cooler) for TH 30.
  • Installation of a cooling coil and connectors for an external cooling system (refrigerated circulator or flow-through cooler)
  • Depending on the cooling capacity of the external cooler temperatures of approx 5°C below room temperature can be reached
  • Installation only possible in our works
Spécification
Product Type Cooling Coil
For Use With (Equipment) SGM-560-010Y Edmund Bühler
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis