missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER Control Cables
Click to view available options
For Use With (Equipment):
CP AIf / Open
Cc / Rs232 15 Pol
Command Module
Control Cable ECS Standby /Open End
Cp Rs485 / Open
Data Transfer
LEVEL - Open End
PC to Serial Interface
POKO-Alarm/Comgate-Unistat
Tnt&Cc
Unipump/ Unistat
Type:
Control Cable
Control Cable ECS
Control Cable POKO
LEVEL - open end
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
Cable Length: 3m
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Cp Rs485 / Open |
| Type | Control Cable |
| Length (Metric) | 3 m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering