missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Formula Weight | 696.7 |
| Color | Red |
| Quantity | 5 g |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Congo red |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?