missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Factor H-related 2/CFHR2/CFHL2 Antibody (033), DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18397960 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18397960 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18397960 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290263R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Complement Factor H-related 2/CFHR2/CFHL2 Monoclonal specifically detects Complement Factor H-related 2/CFHR2/CFHL2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Complement Factor H-related 2/CFHR2/CFHL2
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 33
Conjugate DyLight 550
Dilution ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CFHL2FHR-2, complement factor H-related 2, factor H-related gene 2, FHR2DDESK59, H factor (complement)-like 3, H factor-like 3, H factor-like protein 2, HFL3complement factor H-related protein 2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Factor H-related 2/CFHR2/CFHL2 (P36980-1; Met1-Lys270).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3080
Test Specificity Has cross-reactivity in ELISA with: Human CFHR1
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.