missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C5aR1 Antibody (32-G1), DyLight 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18348953 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18348953 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18348953 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP312084G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Component C5aR1 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5aR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Complement Component C5aR1
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 32-G1
Conjugate DyLight 488
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5a receptor 1
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was raised by immunizing mice a synthetic Complement Component C5aR1 C-terminal phosphopeptide that contained phosphoserine instead of serine at position 334 and also at the neighboring phosphorylation sites Ser-332 and Ser-338.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 728
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.