missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C3 Antibody (F1-8), PerCP, Novus Biologicals™

Product Code. 18649095 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18649095 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18649095 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP246609PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Complement C3 Monoclonal antibody specifically detects Complement C3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Affinity Purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Complement C3
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Affinity Purification
Classification Monoclonal
Clone F1-8
Conjugate PerCP
Dilution ELISA, Immunoprecipitation, Immunoaffinity Purification
Formulation PBS
Gene Alias Acylation Stimulating Protein, acylation-stimulating protein cleavage product, AHUS5, ARMD9, ASP, C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, C3a, C3a anaphylatoxin, C3adesArg, C3b, C3bc, C3-beta-c, complement C3, Complement C3 alpha chain, Complement C3 beta chain, Complement C3b alpha' chain, Complement C3c alpha' chain fragment 1, Complement C3c alpha' chain fragment 2, Complement C3d fragment, Complement C3dg fragment, Complement C3f fragment, Complement C3g fragment, complement component 3, complement component C3, complement component C3a, complement component C3b, CPAMD1, EC 3.4.21.43, epididymis secretory sperm binding protein Li 62p, HEL-S-62p, prepro-C3
Host Species Mouse
Immunogen This Complement C3 Antibody (F1-8) was developed against Complement component 3 (C3) purified from human plasma.
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Angiogenesis, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 718
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.