missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COMMD4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Code produit. 18328834 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18328834 25 μg 25µL
18325135 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18328834 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP31757825UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

COMMD4 Polyclonal antibody specifically detects COMMD4 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen COMMD4
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Formulation PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gene Alias COMM domain containing 4, COMM domain-containing protein 4, FLJ20452
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: CSLRMNRLAGVGWRVDYTLSSSLLQSVEEPMVHLRLEVAAAPGTPAQPVAMSLSADKFQVLLAELKQAQTLMSSLG
Purification Method Affinity purified
Quantity 25 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54939
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.