missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COL4A6 Antibody (2F1), Novus Biologicals™

Product Code. 18336747 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18336747 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18336747 Supplier Novus Biologicals Supplier No. H00001288M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Mouse Monoclonal Antibody

COL4A6 Monoclonal antibody specifically detects COL4A6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen COL4A6
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2F1
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH05305
Gene Alias collagen alpha 6 type IV, collagen alpha-6(IV) chain, collagen IV, alpha-6 polypeptide, collagen of basement membrane, alpha-6, collagen, type IV, alpha 6, CXDELq22.3, DELXq22.3, dJ889N15.4 (Collagen Alpha 6(IV)), EC 2.7.7.8, MGC88184
Host Species Mouse
Immunogen COL4A6 (AAH05305, 1 a.a. ~ 73 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MLINKLWLLLVTLCLTEELAAAGEKSYGKPCGGQDCSGSCQCFPEKGARHNLQLLNDMAGRLYHFSEVLPNLF
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1288
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.