missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Col003, MedChemExpress
Description
Col003 is a selective and potent inhibitor of Hsp47 and competitively binds to the collagen binding site on Hsp47 (IC50=1.8 μM). Col003 discourages the interaction of Hsp47 with collagen and inhibits collagen secretion by destabilizing the collagen triple helix. Col003 can be used for the investigation of fibrosis
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Col003 |
| CAS | 328565-16-8 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H11NO4 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (194.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CC1=CC(CC2=CC=CC=C2)=CC([N+]([O-])=O)=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.24 |
| Formula Weight | 257.24 |
| Show More |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?