missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Product Code. 10489740 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10489740 100 g 100g
10181990 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10489740 Supplier Fisher Chemical Supplier No. C/6520/48
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 7791-13-1
Molecular Formula Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
MDL Number MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]

Specifications

Melting Point 86°C
Color Red to Violet
pH 4.6
Physical Form Crystalline Solid
Quantity 100 g
Formula Weight 237.93g/mol
Packaging Plastic powder jar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.