missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNOT2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18065607 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18065607 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18065607 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP204083

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CNOT2 Polyclonal specifically detects CNOT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CNOT2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulation TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gene Accession No. NP_055330.1
Gene Alias CCR4-associated factor 2, CCR4-NOT transcription complex, subunit 2, CDC36FLJ26456, negative regulator of transcription 2, NOT2CCR4-NOT transcription complex subunit 2, NOT2H
Gene Symbols CNOT2
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 490 and 540 of human CCR4-NOT transcription complex, subunit 2 using the numbering given in entry NP_055330.1 (GeneID 4848).
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4848
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.