missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Closantel 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30314230
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30314230 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30314230 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA11691500AL100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Closantel
CAS 57808-65-8
Analyte or Component Names Closantel
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
InChI Formula InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
SMILES Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
IUPAC Name N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 663.07
Quantity 1 mL
Formula Weight 661.8522 g/mol
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.