missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clemastine fumarate, MedChemExpress

Product Code. 16412096
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
200mg
500mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16412096

Brand: Medchem Express HYB0298A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Clemastine (HS-592) fumarate is a selective histamine H1 receptor antagonist. Clemastine fumarate is an antihistamine mainly used for relieving symptoms of allergic reactions primarily by competing with histamine to bind H1 receptors. Anti-inflammatory effects.

Clemastine (HS-592) fumarate is a selective histamine H1 receptor antagonist. Clemastine fumarate is an antihistamine mainly used for relieving symptoms of allergic reactions primarily by competing with histamine to bind H1 receptors. Anti-inflammatory effects.

Spécification

Chemical Name or Material Clemastine fumarate
CAS 14976-57-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H30ClNO5
Quantity 500 mg
Synonym HS-592 fumarateMeclastine fumarate
Solubility Information DMSO : 14.29 mg/mL (31.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H](CCO[C@](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCC1.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 459.96
Formula Weight 459.96
Percent Purity 99.41%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis