missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Claudin-6 Antibody (9H8), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
£260.00 - £406.00
Especificaciones
| Antigen | Claudin-6 |
|---|---|
| Clone | 9H8 |
| Dilution | Flow Cytometry, ELISA |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30043796
|
Novus Biologicals
NBP3-26651-50ul |
50 μL |
£260.00
50µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30043626
|
Novus Biologicals
NBP3-26651-100ul |
100 μL |
£406.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
Claudin-6 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISAEspecificaciones
| Claudin-6 | |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| claudin 6, claudin-6, skullin | |
| Recombinant Human Claudin-6 protein [UniProt P56747] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 9H8 | |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Stem Cell Markers | |
| 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 | |
| 9074 | |
| IgG1 | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto