missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18399816 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18399816 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18399816 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299436DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 Polyclonal specifically detects Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Clathrin Heavy Chain 1/CHC17
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CHC, CHC17, clathrin heavy chain 1, Clathrin heavy chain on chromosome 17, clathrin, heavy chain, clathrin, heavy chain (Hc), clathrin, heavy polypeptide (Hc), clathrin, heavy polypeptide-like 2, CLH17, CLH-17, CLTCL2, Hc, KIAA0034
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse Clathrin Heavy Chain 1/CHC17.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Membrane Trafficking and Chaperones, Membrane Vesicle Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1213
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.