missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CKAP2L Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18415914 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18415914 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18415914 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP121392UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CKAP2L Polyclonal antibody specifically detects CKAP2L in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen CKAP2L
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 350
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias cytoskeleton associated protein 2-like, cytoskeleton-associated protein 2-like, FLJ40629, MGC39683
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 25 and 75 of human cytoskeleton associated protein 2-like using the numbering given in entry NP_689728.3 (GeneID 150468).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 150468
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.