missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CK1 delta Monoclonal Antibody (C3), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

£161.00 - £361.00

Specifications

Antigen CK1 delta
Clone C3
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs

Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17968712
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA550958
20 μL
£161.00
20µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
17949892
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA550957
200 μL
£361.00
200µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivning

Beskrivning

CSNK1D (CK1 delta), a serine/threonine kinase, plays a critical role in Wnt/beta-catenin signaling pathway. This pathway is important in both development and cancer. The encoded protein may also be involved in the regulation of apoptosis, circadian rhythm, microtubule dynamics, chromosome segregation, and p53-mediated effects on growth. The encoded protein is highly similar to the mouse and rat CK1 delta homologs. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for CK1 delta.
Specifikationer

Specifikationer

CK1 delta
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
1200006A05Rik; AA409348; ASPS; casein kinase 1; casein kinase 1 delta; casein kinase 1, delta; casein kinase I isoform delta; CK1d; CK1delta; CKId; CKIdelta; CKI-delta; CSNK1D; D930010H05Rik; FASPS2; HCKID; HGNC:2452; Tau-protein kinase CSNK1D
CSNK1D
IgG2a κ
Protein A/G
CSNK1D
C3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Pig, Rat
P48730, Q06486
100625051, 1453, 64462
Recombinant Human CSNK1d protein, Met1-Lys409 (Accession #P48730).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.