missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DimethylFormamide, Certified AR for Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | -61°C |
| Color | Colorless |
| Boiling Point | 153°C |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 1 L |
| Formula Weight | 73.09g/mol |
| Vapor Pressure | 4.9mbar at 20°C |
| Physical Form | Liquid |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethylformamide
- Danger
- Flammable liquid Category 3
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Reproductive toxicity Category 1B
- H226-Flammable liquid and vapour.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H332-Harmful if inhaled.
- H360D-May damage the unborn child.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- MIXTURE LIST-Contain: dimethyl formamide
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?