missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Circular Cover Glasses

Product Code. 30158374
Click to view available options
Width (Metric):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30158374

Brand: Heinz Herenz 1051200

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Circular cover glasses.

  • Round cover glasses

Specifications

Product Type Coverslip
Shape Circle
Material Borosilicate Glass
Width (Metric) 11 mm
Thickness (Metric) 1 mm
Sterility Non-sterile
Disposable Single-use
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt