missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cipargamin, MedChemExpress
Beskrivning
Cipargamin (NITD609) is an potent antimalarial compound, with an IC50 of appr 1 nM against P. falciparum.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Cipargamin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1193314-23-6 |
| Color | Brown |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H14Cl2FN3O |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NITD609 KAE609 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (128.13 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?