missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CILP, Mouse anti-Human, Clone: 2D10, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova H00008483-M03.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: NCSNYTVRFLCPPGSLRRDTERIWSPWSPWSKCSAACGQTGVQTRTRICLAEMVSLCSEASEEGQHCMGQDCTACDLTCPMGQVNADCDACMCQDFMLSpecifications
| CILP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| cartilage intermediate layer protein, nucleotide pyrophosphohydrolase | |
| CILP-1/HsT18872 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA | |
| 2D10 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_003613 | |
| CILP | |
| CILP (NP_003604, 129 a.a. ∼ 226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 8483 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering