missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CID5721353, MedChemExpress
Description
CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | CID5721353 |
| CAS | 301356-95-6 |
| Color | Brown |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H9BrN2O6S2 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (109.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C(N(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C\2C=C(Br)C=C3)=O)=S)CC(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.28 |
| Formula Weight | 457.28 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?