missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CIB3 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18365804 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18365804 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18365804 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' NBP317480PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 117286
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 28 kDa
Quantity 100 μg
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias calcium and integrin binding family member 3, calcium and integrin-binding family member 3, DNA-dependent protein kinase catalytic subunit-interacting protein 3, Kinase-interacting protein 3, KIP 3, KIP3MGC96922, MGC138405, MGC142151
Gene Symbol CIB3
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein CIB3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.