missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 568
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μL
50 μL
missing translation for 'unitSize'
10µL
50µL
Descripción
- anti-GFP VHH/ Nanobody conjugated to a fluorescent dye for IF/ microscopy
Especificaciones
Especificaciones
| Clonality | Monoclonal |
| Quantity | 50 μL |
| For Use With (Application) | Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry (ICC) |
| Conjugate | Alexa Fluor™ 568 |
| Target Specificity | AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Store at -20°C/-4°F. Avoid freeze-thaw cycles. Aliquot upon arrival. Protect from light. Stable for 6 months. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido