missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromium Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. 12926184 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12926184

Brand: Fisher Chemical S 113 100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifications

Solution Contains HNO3
Concentration 1 g/L
Quantity 100 mL
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato