missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Rabbit anti-Human, Clone: HCGb/1985R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-07497-100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Monoclonal specifically detects Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
| Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 3 subunit, chorionic gonadotropin beta chain, chorionic gonadotropin beta subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide, hCGB | |
| Recombinant full-length Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) protein | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 1082 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HCGb/1985R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering