missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chordin-like 2/CHRDL2 Antibody (328905) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30731991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30731991 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30731991 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2520P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Chordin-like 2/CHRDL2 Monoclonal antibody specifically detects Chordin-like 2/CHRDL2 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Chordin-like 2/CHRDL2
Applications Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 328905
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias chordin-like 2, chordin-like protein 2
Host Species Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Chordin-like 2/CHRDL2, Gln24-Leu426, Accession # Q8VEA6.1
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 25884
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.