missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHMFL-BMX-078, MedChemExpress

Product Code. 16426037
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16426037

Marke: Medchem Express HY101267

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CHMFL-BMX-078 is a highly potent and selective type II irreversible BMX kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM.

CHMFL-BMX-078 is a highly potent and selective type II irreversible BMX kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM.

Spezifikation

Chemical Name or Material CHMFL-BMX-078
CAS 1808288-51-8
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C33H35N7O6
Quantity 5 mg
Synonym CHMFL-BMX 078
Solubility Information DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.95 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(NC2=CC=C(C)C(NC(C=C)=O)=C2)N=C1NC)NC3=CC(NC(C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4)=O)=CC=C3C
Molecular Weight (g/mol) 625.67
Formula Weight 625.67
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt