missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride (Chlorpromazine N,S,S-Trioxide Hydrochloride), Mikromol
Description
Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride (Chlorpromazine N,S,S-Trioxide Hydrochloride), Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 109724-46-1 |
| Analyte or Component Names | Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H19 Cl N2 O3 S . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, N,5,5-trioxide, hydrochloride (1:1), Phenothiazine, 2-chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)-, N,5,5-trioxide, hydrochloride (6CI), Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19ClN2O3S.ClH/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)24(22,23)17-9-8-13(18)12-15(17)19;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?