missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloramine-T 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30308759
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30308759 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30308759 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11111000AL1000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Tosylchloramide Sodium
CAS 127-65-1
Analyte or Component Names Tosylchloramide Sodium
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C7 H7 Cl N O2 S . Na
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt (9CI), p-Toluenesulfonamide, N-chloro-, sodium salt (8CI), Acti-chlore, Aktiven, Aktivin, Anexol, Asepto-Sol, Aseptoclean, Berkendyl, Chloralone, Chloramine-T, Chlorasan, Chloraseptine, Chlorazan, Chlorazene, Chlorazene hydrosol, Chlorazone, Chlorozone, Chlorseptol, Cloramine T, Chloramine-T, Clorina, Clorosan, Desinfect, Euclorina, Gansil, Gyneclorina, Halamid, Heliogen, Kloramin, Kloramin B, Kloramine-T, Mannolite, Mianine, Monochloramine T, Multichlor, N-Chloro-4-methylbenzenesulfonamide sodium salt, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium, N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt, N-Chlorotoluenesulfonamide sodium salt, Sodium N-chloro-4-methylbenzenesulfonamide, Sodium N-chloro-p-toluenesulfonamide, Sodium chloramine T, Sodium p-toluenesulfochloramide, Sodium p-toluenesulfonchloramide, Sodium p-toluenesulfonylchloramide, Sodium tosylchloramide, Tampules, Tochlorine, Tolamine, Tosylchloramide sodium
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]Cl
IUPAC Name sodium;chloro-(4-methylphenyl)sulfonylazanide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 227.644
Quantity 1 mL
Formula Weight 226.978 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.