missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chk2, p Thr68 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18387836 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18387836 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18387836 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP313076

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Chk2 Polyclonal antibody specifically detects Chk2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Chk2
Applications Western Blot, Immunofluorescence, KnockDown
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:3000, Immunofluorescence 1:100-1:1000, Knockout Validated
Formulation PBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7)
Gene Alias CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, S.pombe) homolog
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues around human Chk2 (phospho Thr68). The exact sequence is proprietary.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11200
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.