missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chk2, p Ser19 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18384566 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18384566 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18384566 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP313328

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Chk2 Polyclonal antibody specifically detects Chk2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Chk2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7)
Gene Alias CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, S.pombe) homolog
Host Species Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide corresponding to residues around human Chk2 (phospho Ser19). The exact sequence is proprietary.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11200
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.